α-Chloro-4-nitrotoluène 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
161090100 161091000 161092500
ACRO161090100EA 20.8 EUR InStock
ACRO161090100 ACRO161091000 ACRO161092500
α-Chloro-4-nitrotoluène 99%
α-Chloro-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 112 °C (.6 mmHg)
Point de fusion: 71…74 °C
Densité: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007374
Numéro CAS: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 74 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité