Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-6-nitrotoluène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC11456300EA 55.3 EUR InStock
EHERC11456300
2-Chloro-6-nitrotoluène
2-Chloro-6-nitrotoluène


Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35…37 °C
Numéro MDL: MFCD00007205
Numéro CAS: 83-42-1
ONU: 3457
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité