3-(Chlorométhyl)anisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12630.30EA 814 EUR InStock
A12630.30 A12630.18 A12630.14 A12630.06
3-(Chlorométhyl)anisole ≥98%
3-(Chlorométhyl)anisole
Purity: 98+%
CAS No.: 824-98-6
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5440
Boiling Point: 122-123°/12mm
Beilstein Reference: 636684
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00000907
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 122…123 °C (12 mmHg)
Densité: 1,078
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Numéro MDL: MFCD00000907
Numéro CAS: 824-98-6
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité