(±)-2-Chloro-1-phényléthanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14538.06EA 140 EUR InStock
L14538.06 L14538.03
(±)-2-Chloro-1-phényléthanol ≥97%
(±)-2-Chloro-1-phényléthanol
Purity: 97%
CAS No.: 1674-30-2
Molecular Formula: C8H9ClO
Formula Weight: 156.61
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.5500
Boiling Point: 110-112°/5mm
Beilstein Reference: 907322
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01075658
Formule: C₆H₅CH(OH)CH₂Cl
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C (5 mmHg)
Densité: 1,193
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD01075658
Numéro CAS: 1674-30-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité