Benzotrifluorure ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21340.0B B21340.30
B21340.0BEA 117 EUR InStock
B21340.0B B21340.30
Benzotrifluorure ≥99%
Benzotrifluorure
Purity: 99%
CAS No.: 98-08-8
Molecular Formula: C7H5F3
Formula Weight: 146.11
Flash Point: 12°(54°F)
Refractive Index: 1.4145
Odour: Aromatic
Melting Point: -29°
Boiling Point: 101-103°
Beilstein Reference: 1906908
Merck Reference: 14,1110
UN No.: 2338
MDL No.: MFCD00000372
Formule: C₇H₅F₃
Point d'ébullition: 101…103 °C
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1.188
Point d'éclair: 12 °C (54 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000372
Numéro CAS: 98-08-8
EINECS: 202-635-0
ONU: 2338
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1110
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05485864abd8b35273efdbb2e08a5ed79b907869&vid=3bc01224d36fbaaa4afb501b0dd876d8c9eaf997&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité