Benzotrifluorure
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: α,α,α-Trifluorotoluène
EHERC17846000EA 67 EUR InStock
EHERC17846000
Benzotrifluorure
Benzotrifluorure
Formule: C₇H₅F₃
MW: 146,11 g/mol
Point d'ébullition: 101 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –29 °C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Numéro MDL: MFCD00000372
Numéro CAS: 98-08-8
ONU: 2338
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01111
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/46/764246.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité