α,α,α,2-Tétrafluorotoluène
Synonyms: 1-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluorobenzotrifluoride
001617-100G 001617-500G
FLUO001617-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001617-100G FLUO001617-500G
α,α,α,2-Tétrafluorotoluène
α,α,α,2-Tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₄F₄
MW: 164,1 g/mol
Point d'ébullition: 114 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –51.15 °C
Densité: 1.293 g/cm³ (26 °C)
Numéro MDL: MFCD00000374
Numéro CAS: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité