2-Fluorotoluène
Synonyms: 1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
001423-250G 001423-1KG
FLUO001423-250GEA 0 EUR InStock
FLUO001423-250G FLUO001423-1KG
2-Fluorotoluène
2-Fluorotoluène
Formule: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Point d'ébullition: 113 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 1.005 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000322
Numéro CAS: 95-52-3
EINECS: 202-428-5
ONU: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04207
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité