3-Fluorotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16107.22EA 54.7 EUR InStock
A16107.22 A16107.14 A16107.30
3-Fluorotoluène ≥98%
3-Fluorotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 352-70-5
Molecular Formula: C7H7F
Formula Weight: 110.13
Flash Point: 9°(48°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Aromatic
Melting Point: -87°
Boiling Point: 114-116°
Beilstein Reference: 1903631
Merck Reference: 14,4180
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00000339
Formule: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Point d'ébullition: 114…116 °C
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0,993
Point d'éclair: 9 °C (48 °F)
Numéro MDL: MFCD00000339
Numéro CAS: 352-70-5
ONU: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4180
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité