α,α,α,4-Tétrafluorotoluène
Synonyms: 4-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
002238-25G 002238-100G 002238-500G
FLUO002238-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002238-25G FLUO002238-100G FLUO002238-500G
α,α,α,4-Tétrafluorotoluène
α,α,α,4-Tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₄F₄
MW: 164,1 g/mol
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Densité: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00000399
Numéro CAS: 402-44-8
EINECS: 206-944-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité