4-Fluorotoluène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Fluoro-4-methylbenzene
119670100 119671000 119672500
ACRO119670100EA 19.1 EUR InStock
ACRO119670100 ACRO119671000 ACRO119672500
4-Fluorotoluène 97%
4-Fluorotoluène
Formule: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Point d'ébullition: 116 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –56 °C
Densité: 1 g/cm³
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000358
Numéro CAS: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
ONU: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04207
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4674 to 1.4694 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +9.5° to +11.5° (20°C, 589 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité