4-Fluorotoluène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Fluoro-4-methylbenzene
A10365.22 A10365.36
A10365.22EA 39.6 EUR InStock
A10365.22 A10365.36
4-Fluorotoluène ≥99%
4-Fluorotoluène
Purity: 99%
CAS No.: 352-32-9
Molecular Formula: C7H7F
Formula Weight: 110.13
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4685
Odour: Aromatic
Melting Point: -56°
Boiling Point: 115-116°
Beilstein Reference: 1362373
Merck Reference: 14,4180
UN No.: 2388
MDL No.: MFCD00000358
Formule: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Point d'ébullition: 115…116 °C
Point de fusion: –56 °C
Densité: 1.001
Point d'éclair: 10 °C (50 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000358
Numéro CAS: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
ONU: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4180
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité