(4-Fluorophényl)acétone
Synonyms: 4-Fluorophenylacetone
009228-10G 009228-1G 009228-5G
FLUO009228-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009228-10G FLUO009228-1G FLUO009228-5G
(4-Fluorophényl)acétone
(4-Fluorophényl)acétone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Point d'ébullition: 106 °C (1013 hPa)
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000362
Numéro CAS: 459-03-0
EINECS: 207-284-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité