4-Fluoro-2-iodotoluène
Danger
Synonyms: 1-Fluoro-3-iodo-4-methylbenzene, 4-Fluoro-2-iodo-1-methylbenzene
006249-5G 006249-25G
FLUO006249-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006249-5G FLUO006249-25G
4-Fluoro-2-iodotoluène
4-Fluoro-2-iodotoluène
Formule: C₇H₆FI
MW: 236,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013709
Numéro CAS: 13194-67-7
EINECS: 236-153-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité