Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Fluoro-4-iodotoluène

Attention
Synonyms: 1-Fluoro-5-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-4-iodo-1-methylbenzene

006247-10G 006247-50G
FLUO006247-10GEA 0 EUR InStock
FLUO006247-10G FLUO006247-50G
2-Fluoro-4-iodotoluène
2-Fluoro-4-iodotoluène


Formule: C₇H₆FI
MW: 236,03 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22 °C
Numéro MDL: MFCD00001045
Numéro CAS: 39998-81-7
EINECS: 254-740-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité