α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluène
Attention
Synonyms: 2-Iodobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-iodotoluene, 1-Iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
001194.25G 001194.100G
FLUO001194.25GEA 0 EUR InStock
FLUO001194.25G FLUO001194.100G
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluène
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluène
Formule: C₇H₄F₃I
MW: 272,01 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Densité: 1,896 g/cm³ (26 °C)
Numéro MDL: MFCD00001041
Numéro CAS: 444-29-1
EINECS: 207-147-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité