α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-m-iodotoluene, 3-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
A11843.09 A11843.18 A11843.30
A11843.09EA 35.5 EUR InStock
A11843.09 A11843.18 A11843.30
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluène ≥98%
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluène
Purity: 98+%
CAS No.: 401-81-0
Molecular Formula: C7H4F3I
Formula Weight: 272.01
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.5185
Melting Point: -8°
Boiling Point: 81-82°/24mm
Beilstein Reference: 2088596
MDL No.: MFCD00001049
Formule: C₇H₄F₃I
MW: 272,01 g/mol
Point d'ébullition: 81…82 °C (24 mmHg)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.882
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001049
Numéro CAS: 401-81-0
EINECS: 206-934-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité