α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluène
Danger
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-m-iodotoluene, 3-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
001195.25G 001195.100G
FLUO001195.25GEA 0 EUR InStock
FLUO001195.25G FLUO001195.100G
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluène
α,α,α-Trifluoro-3-iodotoluène
Formule: C₇H₄F₃I
MW: 272,01 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.887 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001049
Numéro CAS: 401-81-0
EINECS: 206-934-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité