α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
306180050 306180010
ACRO306180050EA 92.7 EUR InStock
ACRO306180050 ACRO306180010
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène 97%
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène
Formule: C₇H₄F₃I
Point d'ébullition: 76…79 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.851 g/cm³
Point d'éclair: 68 °C
Numéro MDL: MFCD00039398
Numéro CAS: 455-13-0
EINECS: 207-234-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to red Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité