α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluène
A12189.06EA 117 EUR InStock
A12189.06 A12189.03 A12189.14
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène ≥98%
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 455-13-0
Molecular Formula: C7H4F3I
Formula Weight: 272.01
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.5180
Melting Point: -8°
Boiling Point: 68-70°/15mm
Beilstein Reference: 1944013
MDL No.: MFCD00039398
Formule: C₇H₄F₃I
MW: 272,01 g/mol
Point d'ébullition: 68…70 °C (15 mmHg)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1,851
Point d'éclair: 68 °C (154 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039398
Numéro CAS: 455-13-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité