α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
TL00447EA TL00447EE
MAYBTL00447EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00447EA MAYBTL00447EE
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène
Formule: C₇H₄F₃I
MW: 272,01 g/mol
Point d'ébullition: 183…185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1,851 g/cm³ (26 °C)
Numéro MDL: MFCD00039398
Numéro CAS: 455-13-0
EINECS: 207-234-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité