α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène
Attention
Synonyms: 4-Iodobenzotrifluoride, 1-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-iodotoluene
CFF651.5 CFF651.25 001196.25G 001196-100G
CHMPCFF651.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF651.5 CHMPCFF651.25 FLUO001196.25G FLUO001196-100G
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène
Formule: C₇H₄F₃I
MW: 272,01 g/mol
Point d'ébullition: 183…185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1,851 g/cm³ (26 °C)
Numéro MDL: MFCD00039398
Numéro CAS: 455-13-0
EINECS: 207-234-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité