2-Fluoro-6-nitrotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L20093.22EA 268 EUR InStock
L20093.22
2-Fluoro-6-nitrotoluène ≥98%
2-Fluoro-6-nitrotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 769-10-8
Molecular Formula: C7H6FNO2
Formula Weight: 155.13
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5240
Melting Point: 6-8°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 2361978
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007197
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 208…210 °C
Point de fusion: 6…8 °C
Densité: 1,277
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007197
Numéro CAS: 769-10-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité