2-Fluoro-6-nitrotoluène
009561-1G 009561-100G 009561-25G
FLUO009561-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009561-1G FLUO009561-100G FLUO009561-25G
2-Fluoro-6-nitrotoluène
2-Fluoro-6-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1.2766 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007197
Numéro CAS: 769-10-8
EINECS: 212-203-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité