2-Fluoro-5-nitrotoluène
Synonyms: 1-Fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
002351-25G 002351-100G 002351-250G
FLUO002351-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002351-25G FLUO002351-100G FLUO002351-250G
2-Fluoro-5-nitrotoluène
2-Fluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40 °C
Numéro MDL: MFCD00007284
Numéro CAS: 455-88-9
EINECS: 207-251-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité