3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
200610050 200611000
ACRO200610050EA 19.5 EUR InStock
ACRO200610050 ACRO200611000
3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène 96%
3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (15 mmHg)
Densité: 1.49 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007059
Numéro CAS: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité