Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

PROOMM0182.09EA 1030 EUR InStock
PROOMM0182.09
3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène


Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Point d'ébullition: 92 °C (1013 hPa)
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007059
Numéro CAS: 367-86-2
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité