5-Fluoro-2-nitrotoluène
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
002251-25G 002251-100G FL2251.2500
FLUO002251-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002251-25G FLUO002251-100G CHMPFL2251.2500
5-Fluoro-2-nitrotoluène
5-Fluoro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007283
Numéro CAS: 446-33-3
EINECS: 207-164-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité