3-Fluoro-4-nitrotoluène
002352-5G 002352-25G 002352-100G
FLUO002352-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002352-5G FLUO002352-25G FLUO002352-100G
3-Fluoro-4-nitrotoluène
3-Fluoro-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53 °C
Densité: 1.438 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007053
Numéro CAS: 446-34-4
EINECS: 207-166-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité