4-Fluoro-2-nitrotoluène
Attention
005198-25G 005198-100G
FLUO005198-25GEA 0 EUR InStock
FLUO005198-25G FLUO005198-100G
4-Fluoro-2-nitrotoluène
4-Fluoro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 27 °C
Densité: 1.2911 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00007200
Numéro CAS: 446-10-6
EINECS: 207-161-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité