α,α,α,2-Tétrafluoro-5-nitrotoluène
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
CFF624.5 006299-25G 006299-100G
CHMPCFF624.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF624.5 FLUO006299-25G FLUO006299-100G
α,α,α,2-Tétrafluoro-5-nitrotoluène
α,α,α,2-Tétrafluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Point d'ébullition: 99…110 °C (35 mmHg)
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00024576
Numéro CAS: 400-74-8
EINECS: 206-925-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité