α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24248.14EA 155 EUR InStock
B24248.14 B24248.06
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluène ≥98%
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 401-99-0
Molecular Formula: C7H3F3N2O4
Formula Weight: 236.11
Flash Point: >110°(230°F)
Melting Point: 50-52°
Beilstein Reference: 2058079
MDL No.: MFCD00007233
Formule: C₇H₃F₃N₂O₄
MW: 236,11 g/mol
Point d'ébullition: 127…129 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 50…52 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00007233
Numéro CAS: 401-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité