α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluène
Fournisseur: Molekula
MOLE13027435-25GEA 0 EUR InStock
MOLE13027435-25G
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluène
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluène
Formule: C₇H₃F₃N₂O₄
MW: 236,11 g/mol
Point d'ébullition: 127…129 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 50 °C
Numéro MDL: MFCD00007233
Numéro CAS: 401-99-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité