2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)anisole
Attention
005811-5G 005811-10G 005811-1G
FLUO005811-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005811-5G FLUO005811-10G FLUO005811-1G
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)anisole
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₆F₄O
MW: 194,13 g/mol
Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15 °C
Numéro MDL: MFCD01631564
Numéro CAS: 261951-78-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité