Adaptateurs, joint conique rodé sur filetage, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
SCOT248408203EA 285 EUR InStock
SCOT248408203 SCOT248409208 SCOT248416109 SCOT248407207 SCOT248428205 SCOT248406202 SCOT248429201 SCOT248448104 SCOT248427209 SCOT248449109 SCOT248417105 SCOT248419106 SCOT248418101
Adaptateurs, joint conique rodé sur filetage, DURAN®
Adaptateurs Raccords à rodage conique
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Threaded adapter with DIN thread and standard ground cone.
DIN 12257
* non-DIN size
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité