L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Boxes with Snap-On Lid, Multipurpose
Fournisseur: BURKLE
6210-1001 6210-2000 6210-0250 6210-0500 6250-1001 6250-1500 6250-2300 6250-3300 6250-2000 6250-1000 6250-0500
BURK6210-1001EA 9.1 EUR InStock
BURK6210-1001 216-2984 BURK6210-0250 BURK6210-0500 BURK6250-1001 BURK6250-1500 BURK6250-2300 BURK6250-3300 BURK6250-2000 BURK6250-1000 BURK6250-0500
Boxes with Snap-On Lid, Multipurpose
Boîtes Boîtes de rangement
Box for storing, packing, taking samples, sampling and transport of pastes, granules, powders, soil samples and frozen goods (−40 °C up to briefly +95 °C).
PE, translucent.
  • Can be deep frozen
  • No crevices
  • Suitable for use with foodstuffs
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité