Pot d'échantillonnages, Pure
Fournisseur: BURKLE
6206-0060 6206-0300
BURK6206-0060EA 0.8 EUR InStock
BURK6206-0060 BURK6206-0300
Pot d'échantillonnages, Pure
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Pot d’échantillonnage avec couvercle à vis à fermeture étanche.
  • Pot d'échantillonnage étanche
  • Avec couvercle encliquetable attaché, fixable verticalement
  • PP, transparent
e couvercle peut être ouvert d’une seule main et se soulève selon un angle de 90°. Le liquide/condensat dans le couvercle s’écoule dans une gouttière de captage intégrée au couvercle, rien ne se perd, rien ne peut goutter. Le pot est absolument étanche, exempt de fissure, donc facile à remplir et permettant une purge totale. Il est stérilisable en autoclave et peut être congelé.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité