3-(Trifluorométhyl)anisole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25249.06EA 41.1 EUR InStock
B25249.06 B25249.14
3-(Trifluorométhyl)anisole 98%
3-(Trifluorométhyl)anisole
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 3048340
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 159…160 °C
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1,215
Point d'éclair: 48 °C (118 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000385
Numéro CAS: 454-90-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Clear colorless to pale yellow
Form Liquid
Assay (GC) ≥97.5%
Refractive Index 1.4420 - 1.4450 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité