3-(Trifluorométhyl)anisole
Danger
007579-25G 007579-100G
FLUO007579-25GEA 0 EUR InStock
FLUO007579-25G FLUO007579-100G
3-(Trifluorométhyl)anisole
3-(Trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 159.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1.2426 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000385
Numéro CAS: 454-90-0
EINECS: 207-229-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité