Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodotoluène 98%

Fournisseur: Thermo Scientific

ACRO122430250EA 70.1 EUR InStock
ACRO122430250
2-Iodotoluène 98%
2-Iodotoluène


Formule: C₇H₇I
MW: 218,04 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Densité: 1,71 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00001042
Numéro CAS: 615-37-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité