2-Iodotoluène
Attention
Synonyms: 1-Iodo-2-methylbenzene
001199-100G 001199-25G
FLUO001199-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001199-100G FLUO001199-25G
2-Iodotoluène
2-Iodotoluène
Formule: C₇H₇I
MW: 218,04 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Densité: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001042
Numéro CAS: 615-37-2
EINECS: 210-422-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité