2-Iodotoluène
Fournisseur: Molekula
MOLE46951044-100GEA 0 EUR InStock
MOLE46951044-100G
2-Iodotoluène
2-Iodotoluène
Formule: C₇H₇I
MW: 218,04 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C (1013 hPa)
Densité: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00001042
Numéro CAS: 615-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité