Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Iodotoluène

Attention
Synonyms: 1-Iodo-3-methylbenzene

001200.25G 001200.100G
FLUO001200.25GEA 0 EUR InStock
FLUO001200.25G FLUO001200.100G
3-Iodotoluène
3-Iodotoluène


Formule: C₇H₇I
MW: 218,04 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 27…28 °C
Densité: 1,6835 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001050
Numéro CAS: 625-95-6
EINECS: 210-918-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité