4-Iodotoluène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15631.22EA 122 EUR InStock
A15631.22 A15631.14 A15631.36
4-Iodotoluène ≥98%
4-Iodotoluène
Purity: 98%
CAS No.: 624-31-7
Molecular Formula: C7H7I
Formula Weight: 218.04
Flash Point: 90°(194°F)
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 210-212°
Beilstein Reference: 1903637
MDL No.: MFCD00001059
Formule: C₇H₇I
MW: 218,04 g/mol
Point d'ébullition: 210…212 °C
Point de fusion: 33…35 °C
Densité: 1,678
Point d'éclair: 90 °C (194 °F)
Numéro MDL: MFCD00001059
Numéro CAS: 624-31-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité