Flacons d'échantillons dans Lab File®, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
224881 224882 224884 224886 224888 224981 224984 225288 225081 224982 225012 225014 224885 225289 225290
548-2135EA 292 EUR InStock
548-2135 548-2136 548-2137 548-2423 548-2139 218-2211 218-2213 548-2187 218-0004 218-2212 548-2130 548-2131 548-2138 548-2424 548-2425
Flacons d'échantillons dans Lab File®, WHEATON®
Fioles
Flacons transparents en verre borosilicaté à faible taux d'extraction, flacons ambrés en verre borosilicaté.
  • Flacons d'échantillons avec bouchons attenants au flacon pour conserver la propreté
  • Lab File® avec plateaux partitionnés, offre un moyen facile d'inventorier les échantillons ou de stocker les flacons vides
  • Flacons transparents conformes aux exigences des normes ASTM E438 Type I, Classe A et USP Type I
  • Les flacons ambrés sont conformes aux exigences de l'USP Type I pour la transmission de la lumière afin de protéger les produits sensibles à la lumière
  • Bouchon à vis en résine phénolique noire garni de caoutchouc 14B pour les échantillons aqueux
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité