Jerricans, square or rectangular, HDPE, Corning® Gosselin™
Fournisseur: Corning
JCP10-02
GOSSJCP10-02EA 125 EUR InStock
GOSSJCP10-02
Jerricans, square or rectangular, HDPE, Corning® Gosselin™
Flacons Jerricans
PEHD translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Thermorésistants (–40 à +110 °C)
Jerricanes universels pour l'industrie, le commerce et les laboratoires. Parfaits pour le conditionnement, le stockage et le transport.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité