Benzylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: α-Aminotoluene
A10997.0B A10997.0I A10997.30 A10997.36
A10997.0BEA 126 EUR InStock
A10997.0B A10997.0I A10997.30 A10997.36
Benzylamine ≥98%
Benzylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 100-46-9
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 72°(162°F)
Refractive Index: 1.5435
Melting Point: -43°
Boiling Point: 184-185°
Beilstein Reference: 741984
Merck Reference: 14,1125
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008106
Formule: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 184…185 °C
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0.982
Point d'éclair: 72 °C (162 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008106
Numéro CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
ONU: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1125
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité