Benzylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.01812.0500EA 67.3 EUR InStock
8.01812.0500 8.01812.9999 8.01812.0100 8.01812.1000
Benzylamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Benzylamine
Formule: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Numéro MDL: MFCD00008106
Numéro CAS: 100-46-9
ONU: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01127
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -42.8 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Boiling Point 185 °C
Vapor Pressure 1.2 hPa (20 °C)
Flash Point 72 °C
Refractive Index 1.5438 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 8.2 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 11.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C
Synonyms Phenylmethylamine
Hill Formula C7H9N
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité