L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Benzylamine 99,0, LiChropur™ derivatisation_GC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: α-Aminotoluene
MQ100
13180-100ML 13180-500ML
13180-100MLEA 35.2 EUR InStock
13180-100ML 13180-500ML
Benzylamine 99,0, LiChropur™ derivatisation_GC, Supelco®
Benzylamine
Formule: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107.16 g/mol
Point d'ébullition: 185
Point de fusion: 10
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008106
Numéro CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
ONU: 2735
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01127
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f27e512b61b2ca56427a81ca1aadb834c6c2a1ba&vid=5662de556d62b768601aa43e27e640f1e690b7f3&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité