Bouchons, bouchons à courroie
Fournisseur: Simport Scientific
T404-3B T404-3N T404-3G T404-3R T404-3Y T404-10N T404-10B T404-10G T404-10R T404-10W T404-10Y
SIMPT404-3BEA 51.1 EUR InStock
SIMPT404-3B SIMPT404-3N SIMPT404-3G SIMPT404-3R SIMPT404-3Y SIMPT404-10N SIMPT404-10B SIMPT404-10G SIMPT404-10R SIMPT404-10W SIMPT404-10Y
Bouchons, bouchons à courroie
Bouchons Bouchons en plastique
Les bouchons encliquetables et les bouchons clipsables en PE à double position sont fabriqués en polyéthylène pour des tubes à essai d'un diamètre externe de 12 ou 17 mm. Les bouchons à double positions offrent deux options : la position fermée mais non étanche dans laquelle les échantillons sont maintenus en aérobie pour les procédures microbiologiques ; et la position complètement étanche dans laquelle le bouchon est étroitement encliqueté pour sceller le tube pour un usage anaérobie ou pour les applications de stockage, transfert et centrifugation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité